Learn More
4-méthyl-1-pentène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methyl-1-pentene |
| Note relative au nom | 97% |
| CAS | 691-37-2 |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | -155°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.6600g/mL |
| Point d’ébullition | 53°C to 54°C |
| Point d’éclair | -31°C |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 4-Methyl-1-pentene