Learn More
4-méthyl-1-pentène, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11373118
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
Code produit. 11373118
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 033029.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 691-37-2 | C6H12 | 84.16 g/mol
4-Methyl-1-pentene is used as a monomer for olefin polymerisation. The resulting polymer is poly(4-methyl-1-pentene). It can also be used to produce 1,2-diiodo-4-methyl-pentane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 691-37-2
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
Numéro MDL MFCD00008949
Clé InChI WSSSPWUEQFSQQG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-1-pentene, 1-pentene, 4-methyl, poly 4-methyl-1-pentene, unii-x10hrj2y7w, x10hrj2y7w, poly 4-methylpentene, isobutylethene, isohexene, 4-methylpentene-1, 1-pentene, 4-methyl-, homopolymer
CID PubChem 12724
Nom IUPAC 4-méthylpent-1-ène
SMILES CC(C)CC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-1-pentene
Point de fusion -153°C
Couleur Incolore
Densité 0.664 g/mL
Point d’ébullition 53°C to 54°C
Point d’éclair -32°C (-25°F)
Odeur Petrol-like
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH=CH2
Indice de réfraction 1.382
Quantité 10 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1731096
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,benzene,chloroform,petroleum ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 84.16
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide