Learn More
4-méthyl-1-pentène, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393118 250 g 250g
11373118 10 g 10g
11383118 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11393118 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033029.30
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 691-37-2 | C6H12 | 84.16 g/mol
4-Methyl-1-pentene is used as a monomer for olefin polymerisation. The resulting polymer is poly(4-methyl-1-pentene). It can also be used to produce 1,2-diiodo-4-methyl-pentane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 691-37-2
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
Numéro MDL MFCD00008949
Clé InChI WSSSPWUEQFSQQG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-1-pentene, 1-pentene, 4-methyl, poly 4-methyl-1-pentene, unii-x10hrj2y7w, x10hrj2y7w, poly 4-methylpentene, isobutylethene, isohexene, 4-methylpentene-1, 1-pentene, 4-methyl-, homopolymer
CID PubChem 12724
Nom IUPAC 4-methylpent-1-ene
SMILES CC(C)CC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-1-pentene
Point de fusion -153°C
Couleur Incolore
Densité 0.664 g/mL
Point d’ébullition 53°C to 54°C
Point d’éclair -32°C (-25°F)
Odeur Petrol-like
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH=CH2
Indice de réfraction 1.382
Quantité 250 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1731096
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,benzene,chloroform,petroleum ether. Insoluble in water.
Poids de la formule 84.16
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide