Learn More
4-Méthyl-1-pentène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methyl-1-pentene |
| CAS | 691-37-2 |
| Formule moléculaire | C6 H12 |
| Quantité | 2.5 mL |
| Synonyme | 1-Pentene, 4-methyl-, 4-Methyl-1-pentene, 4-Methyl-1-amylene, 4-Methylpentene-1, Isobutylethene, NSC 15091 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12/c1-4-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3 |
| SMILES | CC(C)CC=C |
| Nom IUPAC | 4-méthylpent-1-ène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 84.159 |
| Poids de la formule | 84.094 |