Learn More
4-méthyl-1-pentyn-3-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347395 10 g 10g
11357395 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347395 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05318.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 565-68-4 | C6H10O | 98.145 g/mol
4-Methyl-1-pentyn-3-ol, is used as standard Pharmaceutical intermediate and also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-méthyl-1-pentyn-3-ol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique standard et est également utilisé en synthèse organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 565-68-4
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.145
Numéro MDL MFCD00039847
Clé InChI UTIFIONYBLSHIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-1-pentyn-3-ol, 4-methylpentyn-3-ol, 1-pentyn-3-ol, 4-methyl, 1-isopropylpropargyl alcohol, 4-methyl-1-pentyne-3-ol, 2-methyl-4-pentyn-3-ol, 4-methyl-pent-1-yn-3-ol, acmc-1as78, 4-methyl-1-pentyn-3-ol 10g
CID PubChem 98279
Nom IUPAC 4-méthylpent-1-yn-3-ol
SMILES CC(C)C(C#C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-1-pentyn-3-ol
Densité 0.929
Point d’ébullition 133°C to 134°C
Point d’éclair 41°C (105°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.436
Quantité 10 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1698762
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 98.15
Pourcentage de pureté 97%