Learn More
4-méthyl-1-tétralone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11495077
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11495077 1 g 1g
11405087 5 g 5g
11415087 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495077 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21967.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La 4-méthyle-1-tétralone est un intermédiaire important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19832-98-5
Formule moléculaire C11H12O
Poids moléculaire (g/mol) 160.22
Numéro MDL MFCD00001691
Clé InChI SRLHDEROUKFEMJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 4-methyl-1-tetralone, 4-methyl-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 4-methyl-.alpha.-tetralone, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-4-methyl, 4-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 3,4-dihydro-4-methyl-1 2h-naphthalenone, 4-methyl-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, zlchem 108, pubchem11038, 4-methyltetralin-1-one
CID PubChem 89232
Nom IUPAC 4-méthyl-3,4-dihydro-2H-naphtalène-1-one
SMILES CC1CCC(=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-1-tetralone
Densité 1.078
Point d’ébullition 95°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.56
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 160.22
Pourcentage de pureté 97%