Learn More
4-Méthyl-1H-imidazole-5-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 110.12 |
| Pourcentage de pureté | 97% |