Learn More
4-Méthyle -1H-pyrazole, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479226 5 g 5g
11469226 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11479226 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18083.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7554-65-6 | C4H6N2 | 82.106 g/mol
4-Methyl-1H-pyrazole is used as an antidote in methanol and ethylene glycol poisoning. It is also employed as an alcohol dehydrogenase inhibitor. It acts a ligand in coordination chemistry. Further, it serves as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-méthyle-1-pyrazole est utilisé comme antidote dans le méthanol et l’empoisonnement à l’éthylène glycol. Il est également utilisé comme inhibiteur de l’alcool déshydrogénase. Il agit comme un ligand en chimie de coordination. De plus, il sert d’intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’éther, le benzène et l’alcool.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les chlorures acides, les anhydrides acides et les chloroformates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7554-65-6
Formule moléculaire C4H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 82.106
Numéro MDL MFCD00005245
Clé InChI RIKMMFOAQPJVMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylpyrazole, fomepizole, antizol, 1h-pyrazole, 4-methyl, fomepizol, 4-methylpyrazol, fomepizolum, fomepizol inn-spanish, fomepizolum inn-latin, fomepizole usan:inn
CID PubChem 3406
ChEBI CHEBI:5141
Nom IUPAC 4-méthyl-1H-pyrazole
SMILES CC1=CNN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-1H-pyrazole
Point de fusion 13°C
Densité 1.018
Point d’ébullition 204°C to 207°C
Point d’éclair 96°C (204°F)
Indice de réfraction 1.4945
Quantité 5 g
Beilstein 105204
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,4216
Informations sur la solubilité Miscible with water,ether,benzene and alcohol.
Poids de la formule 82.11
Pourcentage de pureté ≥97%