Learn More
Acide 4-méthyl-2-[1-(tert-butoxycarbonyl)pipéride-4-yl]-1,3-thiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10494163
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10494163 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10269702 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10494163 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC31101CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 216955-61-2
Formule moléculaire C15H22N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 326.41
Numéro MDL MFCD06659070
Clé InChI XDKKXEMKXSGKOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-1-tert-butoxycarbonyl piperid-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-1-tert-butoxy carbonyl piperidin-4-yl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl-4-piperidinyl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-1-tert-butoxycarbonyl piperidin-4-yl-5-carboxy-4-methyl-1,3-thiazole, tert-butyl 4-5-carboxy-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl piperidin-1-carboxylate, 4-methyl-2-1-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl piperidin-4-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
CID PubChem 2795533
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1CCN(CC1)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-[1-(tert-butoxycarbonyl)piperid-4-yl]-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC acide 4-méthyl-2-[1-[(2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonyl]pipéridine-4-yl]-1,3-thiazole-5-carboxylique
Poids de la formule 326.41
Pourcentage de pureté 97%