Learn More
Acide 4-méthyl-2-(2-pyrazinyl)-1,3-thiazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10502842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10502842 250 mg 250mg
10445502 1 g 1g
10396394 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10502842 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC19801CB
 Article restreint
Expédition estimée: 21-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 216959-92-1
Formule moléculaire C9H7N3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 221.23
Numéro MDL MFCD00111662
Clé InChI XDZXQDHRHGIPRN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-2-pyrazinyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-5-carboxy-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl pyrazine, 4-methyl-2-2-pyrazinyl thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-2-pyrazinyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-pyrazin-2-yl thiazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazole, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-2-pyrazinyl, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-2-pyrazinyl
CID PubChem 2776505
Nom IUPAC 4-methyl-2-(pyrazin-2-yl)-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1=NC=CN=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-(2-pyrazinyl)-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 221.24
Pourcentage de pureté 97%