Learn More
4-Méthyl-2,3-dihydro-1H-indén-1-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one |
| CAS | 24644-78-8 |
| Formule moléculaire | C10H10O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2,3-Dihydro-4-methyl-1H-inden-1-one, 4-Methyl-1-indanone |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H10O/c1-7-3-2-4-9-8(7)5-6-10(9)11/h2-4H,5-6H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cccc2C(=O)CCc12 |
| Nom IUPAC | 4-méthyl-2,3-dihydroindén-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 146.19 |
| Poids de la formule | 146.0732 |