Learn More
Chlorhydrate de 4-méthyl-2-(4-pipéridinyl)pyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methyl-2-(4-piperidinyl)pyridine Hydrochloride |
| CAS | 2770359-55-0 |
| Formule moléculaire | C11H18Cl2N2 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 4-methyl-2-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H16N2.2ClH/c1-9-2-7-13-11(8-9)10-3-5-12-6-4-10;;/h2,7-8,10,12H,3-6H2,1H3;2*1H |
| SMILES | CC1=CC(C2CCNCC2)=NC=C1.Cl.Cl |
| Nom IUPAC | 4-méthyl-2-(pipéridine-4-yl)pyridine dihydrochlorure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 249.18 |
| Poids de la formule | 248.08 |