Learn More
{4-méthyl-2-[4-(trifluorométhyl)phényl]-1,3-thiazol-5-yl}méthanol, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10629504
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10629504 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10629504 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00853DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Spécification
Nom chimique ou matériau {4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazol-5-yl}methanol
CAS 317318-96-0
% min. CAS 95.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C12H10F3NOS
Numéro MDL MFCD03791170
Quantité 1 g
Synonyme 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-4-trifluoromethylphenyl thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-thiazol-5-yl-methanol, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl thiazole-5-yl-methanol
Clé InChI SEHCYQHVWYXBGI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)CO
Nom IUPAC [4-méthyl-2-[4-(trifluoromethyl)phényl]-1,3-thiazol-5-yl]méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 273.273
CID PubChem 2783005
Poids de la formule 273.28
Pourcentage de pureté 95%