Learn More
4-méthyl-2-[4-(trifluorométhyl)phényl]-1,3-thiazole-5-carbalaldéhyde, 97+%, Thermo Scientific™
Code produit 10737115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10737115 5 g Flacon en verre ambré 5g
10634713 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10737115 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00855DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 438577-61-8
Formule moléculaire C12H8F3NOS
Poids moléculaire (g/mol) 271.257
Clé InChI TULJSSOBHAIERD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2782899
Nom IUPAC 4-méthyl-2-[4-(trifluorométhyl)phényl]-1,3-thiazole-5-carbaldéhyde
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Synonyme 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, methyltrifluoromethylphenylthiazolecarbaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl-phenyl-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethylphenyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-carboxaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl, 5-thiazolecarboxaldehyde,4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl
Poids de la formule 271.26
Pourcentage de pureté 95%