Learn More
Chlorure de 4-méthyl-2-(4-(trifluorométhyl)phényl)-1,3-thiazole-5-sulfonyle, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10402593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10402593 250 mg 250mg
10137362 1 g 1g
10275854 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10402593 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00860CB
 Article restreint
Expédition estimée: 30-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 568577-83-3
Formule moléculaire C11H7ClF3NO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 341.747
Numéro MDL MFCD04974054
Clé InChI FIPBWMJINRBLKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride, 4-methyl-2-4-trifluoromethyl phenyl thiazole-5-sulfonyl chloride
CID PubChem 2794632
Nom IUPAC 4-méthyle-2-[4-(trifluorométhyle)phényle]-1,3-thiazole-5-chlorure de sulfonyle
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride
% min. CAS 90.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 341.76
Pourcentage de pureté 90%