Learn More
4-Méthyl-2-(4-(trifluorométhyl)phényl)thiazole-5-carboxylique, TRC
Code produit 30136912
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136912 1 g 1g
30133983 500 mg 500mg
30009137 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136912 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB4860701G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144059-86-9
Formule moléculaire C12 H8 F3 N O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 287.26
Synonyme 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolecarboxylic Acid;
Nom IUPAC 4-méthyl-2-[4-(trifluorométhyl)phényl]thiazole-5-carboxylique acide
SMILES Cc1nc(sc1C(=O)O)c2ccc(cc2)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazole-5-carboxylic acid
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C12H8F3NO2S/c1-6-9(11(17)18)19-10(16-6)7-2-4-8(5-3-7)12(13,14)15/h2-5H,1H3,(H,17,18)
Poids de la formule 287.0228