Learn More
4-méthyl-2-(méthylthio)pyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452150
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11452150 5 g 5g
11442150 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11452150 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28795.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14001-63-9
Formule moléculaire C6H8N2S
Poids moléculaire (g/mol) 140.204
Numéro MDL MFCD00023242
Clé InChI UCERVHYBSTYCQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-methylthio pyrimidine, 4-methyl-2 methylsulfanyl pyrimidine, 4-methyl-2-methylsulfanyl pyrimidine, pyrimidine, 4-methyl-2-methylthio, 4-methyl-2-methylsulfanyl-pyrimidine, 2-methylthio-4-methylpyrimidine, 4-methyl-2-methylthiopyrimidine, 4-methyl-2-methylsulphanyl pyrimidine, acmc-1bust, methylmethylsulfanylpyrimidine
CID PubChem 821261
Nom IUPAC 4-méthyl-2-méthylsulfanylpyrimidine
SMILES CC1=NC(=NC=C1)SC
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Densité 1.01
Point d’éclair 104°C (219°F)
Indice de réfraction 1.571
Quantité 5 g
Poids de la formule 140.21
Pourcentage de pureté 98%