Learn More
4-méthyl-2-(méthylthio)pyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15403837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15403837 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15403837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28795.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine
CAS 14001-63-9
Densité 1.01
Point d’éclair 104°C
Formule moléculaire C6H8N2S
Indice de réfraction 1.571
Numéro MDL MFCD00023242
Quantité 25 g
Synonyme 4-methyl-2-methylthio pyrimidine, 4-methyl-2 methylsulfanyl pyrimidine, 4-methyl-2-methylsulfanyl pyrimidine, pyrimidine, 4-methyl-2-methylthio, 4-methyl-2-methylsulfanyl-pyrimidine
Clé InChI UCERVHYBSTYCQS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=NC=CC(C)=N1
Nom IUPAC 4-méthyl-2-(méthylsulfanyle)pyrimidine
Poids moléculaire (g/mol) 140.20
CID PubChem 821261
Poids de la formule 140.21
Pourcentage de pureté 98%