Learn More
4-méthyl-2-nitroaniline, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460264 500 g 500g
11450264 100 g 100g
11470264 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460264 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13666.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 89-62-3 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
4-Methyl-2-nitroaniline is used as a red azo dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-méthyl-2-nitroaniline est utilisé comme colorant azo rouge.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,2 g/l à 20°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-62-3
Formule moléculaire C7H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00007907
Clé InChI DLURHXYXQYMPLT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-p-toluidine, 4-amino-3-nitrotoluene, 3-nitro-4-toluidine, fast red gl, 3-nitro-4-aminotoluene, fast red gl base, benzenamine, 4-methyl-2-nitro, 2-nitro-4-methylaniline, 4-methyl-6-nitroaniline, mnpt
CID PubChem 6978
ChEBI CHEBI:66920
Nom IUPAC 4-méthyl-2-nitroaniline
SMILES CC1=CC=C(N)C(=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-nitroaniline
Point de fusion 115°C to 118°C
Densité 1.31
Point d’ébullition 169°C (21 mmHg)
Point d’éclair 157°C (314°F)
Odeur Characteristic
Quantité 500 g
Numéro UN UN2660
Beilstein 879506
Informations sur la solubilité Soluble in water (0.2g/L at 20°C).
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté ≥98%