Learn More
4-Méthyl-2-nitrophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479852 500 g 500g
11459852 25 g 25g
11469852 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479852 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12009.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 119-33-5 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 119-33-5
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.137
Numéro MDL MFCD00007120
Clé InChI SYDNSSSQVSOXTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-p-cresol, phenol, 4-methyl-2-nitro, o-nitro-p-cresol, 2-nitro-4-methylphenol, 4-hydroxy-3-nitrotoluene, p-cresol, 2-nitro, 2-nitro-4-cresol, unii-p92kpk2nl3, 4-methyl-2-nitro-phenol, p92kpk2nl3
CID PubChem 8391
Nom IUPAC 4-méthyl-2-nitrophénol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-nitrophenol
Point de fusion 32°C to 35°C
Densité 1.24
Point d’ébullition 125°C (22 mmHg)
Point d’éclair 108°C (226°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 500 g
Beilstein 1868022
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 97%