Learn More
4-Méthyl-2-nitrophénol, TRC
Code produit 30476256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30476256 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30476256 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3391035G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-nitrophenol
CAS 119-33-5
Formule moléculaire C7 H7 N O3
Quantité 5 g
Synonyme Phenol, 4-methyl-2-nitro-, p-Cresol, 2-nitro- (7CI,8CI), 4-Methyl-2-nitrophenol, 2-Nitro-4-methylphenol, 2-Nitro-p-cresol, 4-Hydroxy-3-nitrotoluene, NSC 5387, NSC 66511, o-Nitro-p-methylphenol
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO3/c1-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4,9H,1H3
SMILES Cc1ccc(O)c(c1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 4-méthyl-2-nitrophénol
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Poids de la formule 153.0426