Learn More
4-méthyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl-β-D-glucopyranosiduronique Acide Méthyl Ester 2,3,4-Triacétate, TRC
Code produit 30472199
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30472199 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30472199 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32078050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl-beta-D-glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester 2,3,4-Triacetate
CAS 101014-65-7
Formule moléculaire C23 H24 O12
Quantité 50 mg
Synonyme 4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl-β-D-glucopyranosiduronic Acid Methyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C23H24O12/c1-10-8-17(27)34-16-9-14(6-7-15(10)16)33-23-21(32-13(4)26)19(31-12(3)25)18(30-11(2)24)20(35-23)22(28)29-5/h6-9,18-21,23H,1-5H3/t18-,19-,20-,21+,23+/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Nom IUPAC méthyl (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-triacétyloxy-6-(4-méthyl-2-oxochromén-7-yl)oxyoxane-2-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 492.43
Poids de la formule 492.127