Learn More
MedChemExpress 4-Methyl-2-oxopentanoic acid
Code produit 16489356
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16489356 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16489356 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYW012722100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress 4-Methyl-2-oxopentanoic acid (α-Ketoisocaproic acid), an abnormal metabolite, is both a neurotoxin and a metabotoxin.
Spécification
Contenu et stockage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Poids moléculaire 130.14 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
CAS 816-66-0
Type de produit Natural Products
Pureté 98.0%
Solubilité DMSO : 100 mg/mL (768.40 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (768.40 mM∣Need ultrasonic)
Synonyme α-Ketoisocaproic acid
Cible Endogenous Metabolite