Learn More
Acide 4-méthyl-2-oxopentanoïque, sel de sodium, hydrate, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10192811 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10192811 1 g Flacon en verre 1g
10327901 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10192811 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 189710010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 332360-07-3 | C6H9NaO3·xH2O | 152.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 332360-07-3 , 4502-00-5
Formule moléculaire C6H9NaO3·xH2O
Poids moléculaire (g/mol) 152.13
Numéro MDL MFCD00150776
Clé InChI FUDIEMDWYRETTC-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt hydrate, sodium hydrate ?-ketoisocaproate, 4-methyl-2-oxopentanoic acid,sodium salt,hydrate,98+%
CID PubChem 23680490
Nom IUPAC sodium ; 4-méthyl-2-oxopentanoate ; hydrate
SMILES CC(C)CC(=O)C(=O)[O-].O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-oxopentanoic acid, sodium salt, hydrate
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 280°C
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2COCO2Na·xH2O
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 152.13
Pourcentage de pureté 98+%