Learn More
Acide 4-méthyl-2-oxovalérique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496538 5 g 5g
15486538 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496538 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60076.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 816-66-0 | C6H9NaO3 | 152.13 g/mol
Ii is an intermediate in the metabolism of leucine and also used as flavoring agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
C’est un intermédiaire dans le métabolisme de la leucine et il est également utilisé comme aromatisant.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Réfrigérer dans des récipients hermétiquement étanches. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 816-66-0
Formule moléculaire C6H9NaO3
Poids moléculaire (g/mol) 152.13
Numéro MDL MFCD00066204
Clé InChI IXFAZKRLPPMQEO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-methyl-2-oxovaleric acid, alpha-ketoisocaproic acid, ketoleucine, alpha-ketoisocaproate, pentanoic acid, 4-methyl-2-oxo, 2-oxoisocaproate, 2-oxo-4-methylpentanoic acid, ketoisocaproate, 2-oxoisohexanoate, 4-methyl-2-oxopentanoate
CID PubChem 70
ChEBI CHEBI:48430
SMILES [Na+].CC(C)CC(=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-oxovaleric acid
Point de fusion 8°C to 10°C
Densité 1.055
Point d’ébullition 82°C to 83°C
Formule linéaire (CH3)2CHCH2COCOOH
Indice de réfraction 1.431
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1701823
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC Acide 4-méthyl-2-oxopentanoïque
Poids de la formule 130.14
Pourcentage de pureté 98%