Learn More
Sel de sodium à l’acide 4-méthylé-2-oxovalérique, TRC
Code produit 30133073
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133073 500 mg 500mg
30132970 25 g 25g
30007525 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133073 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM326425500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4502-00-5
Formule moléculaire C6 H9 O3 . Na
Poids moléculaire (g/mol) 152.12
Synonyme Pentanoic acid, 4-methyl-2-oxo-, sodium salt (1:1), Pentanoic acid, 4-methyl-2-oxo-, sodium salt (9CI), Valeric acid, 4-methyl-2-oxo-, sodium salt (8CI), 2-Ketoisocaproic acid sodium salt, 2-Oxo-4-methylpentanoic acid sodium salt, 4-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt, Sodium 2-ketoisocaproate, Sodium 4-methyl-2-oxopentanoate, Sodium 4-methyl-2-oxovalerate, Sodium α-keto-isocaproate, Sodium α-ketoisocaproate, Sodium α-oxoisocaproate
Nom IUPAC sodium ; 4-méthyl-2-oxopentanoate
SMILES [Na+].CC(C)CC(=O)C(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-oxopentanoic acid sodium salt
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
Poids de la formule 152.0449