Learn More
Acide 4-méthyl-2-oxovalérique, TRC
Code produit 30012575
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012575 50 mg 50mg
30010809 100 mg 100mg
30012003 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012575 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM22074850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 816-66-0
Formule moléculaire C6 H10 O3
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Synonyme 4-Methyl-2-oxovaleric acid, 2-Oxoisocaproic acid, Isobutylglyoxylic acid, Ketoleucine
Nom IUPAC Acide 4-méthyl-2-oxopentanoïque
SMILES CC(C)CC(=O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Ketoisocaproic acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H10O3/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
Poids de la formule 130.063
Pourcentage de pureté >95%