Learn More
4-méthyl-2-pentanol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10725041 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
5mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10725041 500 mL Flacon en verre 500mL
10685192 5 mL Flacon en verre 5mL
10143290 1 L Flacon en verre 1L
10214720 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10155303 10 L Récipient en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 10725041 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 149385000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.55€
    22.65€ / 500mL
    Économisez 3.90€
    14% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 108-11-2 | C6H14O | 102.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-11-2
Formule moléculaire C6H14O
Poids moléculaire (g/mol) 102.18
Numéro MDL MFCD00004550
Clé InChI WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 4-methyl, isobutylmethylcarbinol, 2-methyl-4-pentanol, methyl amyl alcohol, methyl isobutyl carbinol, mibc, 1,3-dimethylbutanol, 4-methylpentanol-2, isobutylmethylmethanol
CID PubChem 7910
Nom IUPAC 4-méthylpentan-2-ol
SMILES CC(C)CC(C)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-pentanol
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -90.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 132.0°C
Point d’éclair 41°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2CH(OH)CH3
Indice de réfraction 1.4100 to 1.4120
Quantité 500 mL
Beilstein 01, 410
Gravité spécifique 0.8
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/L. Other solubilities: misscible with most common organic solvents
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Methyl-2-pentanol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methyl-2-pentanol