Learn More
(+/-)-4-méthyl-2-pentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11455483 2500 mL 2500mL
11445483 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11455483 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13435.0F
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 108-11-2 | C6H14O | 102.177 g/mol
(±)-4-Methyl-2-pentanol is employed as a solvent in organic synthesis, dyes and stains, natural resins and waxes. It is an additive to surface coatings. It finds applications in the manufacture of lube oil additives, zinc dialkyldithiophosphate, brake fluids. It is the precursor to some plasticizers and frother in mineral flotation. It acts as a corrosion inhibitor and also utilized in the characterization of volatile fraction of mono varietal wines and tar sand mining processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le (^+)-4-méthyl-2-pentanol est utilisé comme solvant en synthèse organique, dans les colorants, dans les résines naturelles et dans les cires. Il s’agit d’un additif aux revêtements de surface. Il est utilisé dans la fabrication d’additifs d’huile de lubrification, de dialkyldithiophosphate de zinc et de liquides de frein. Il est le précurseur de certains plastifiants et d’agent moussant dans la flottation de minéraux. Il agit comme un inhibiteur de corrosion et est également utilisé dans la caractérisation de la fraction volatile des vins mono-variétaux et des procédés d’extraction du sable asphaltiques.
Solubilité
Miscible à l’éthanol et à l’éther diéthylique. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants, les acides et les chlorures acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-11-2
Formule moléculaire C6H14O
Poids moléculaire (g/mol) 102.177
Numéro MDL MFCD00004550
Clé InChI WVYWICLMDOOCFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 4-methyl, isobutylmethylcarbinol, 2-methyl-4-pentanol, methyl amyl alcohol, methyl isobutyl carbinol, mibc, 1,3-dimethylbutanol, 4-methylpentanol-2, isobutylmethylmethanol
CID PubChem 7910
Nom IUPAC 4-méthylpentan-2-ol
SMILES CC(C)CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-4-Methyl-2-pentanol
Point de fusion -90°C
Densité 0.806
Point d’ébullition 131°C to 133°C
Point d’éclair 41°C (105°F)
Odeur Slightly Sweetish
Indice de réfraction 1.411
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN2053
Beilstein 1098268
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol and diethyl ether. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 102.18
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (+/-)-4-Methyl-2-pentano
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: (+/-)-4-Methyl-2-pentano