Learn More
4-méthyl-2-pentanone, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10782091 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25L
500mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10782091 500 mL Flacon en verre 500mL
10329100 1 L Flacon en verre 1L
10266833 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10658514 10 L Récipient en plastique 10L
10503434 25 L Baril métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10782091 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 255665000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.00€
    42.70€ / 500mL
    Économisez 1.30€
    2% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-10-1
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Numéro MDL MFCD00008938
Clé InChI NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
CID PubChem 7909
ChEBI CHEBI:82344
Nom IUPAC 4-méthylpentan-2-un
SMILES CC(C)CC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-pentanone
Acidité 0.0004 meq/g max.
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Point de fusion -84.0°C
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 117.4°C
Point d’éclair 14°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2COCH3
Indice de réfraction 1.3950 to 1.3970
Quantité 500 mL
Beilstein 01,691
Résidus après évaporation 0.005% max.
Merck Index 15,5253
Gravité spécifique 0.8
Informations sur la solubilité Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,methylene chloride and acetone
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analyse
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methyl-2-pentanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.