Learn More
4-Méthyl-2-pentanone, 99,5 %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Code produit 10822811 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10822811 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10822811 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 433570010
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Pour HPLC
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-pentanone
Alcalinité 0.0001 meq/g max.
Acidité 0.0001 meq/g max.
CAS 108-10-1
Absorbance 0.01 max. at 400nm, 0.02 max. at 380nm, 0.15 max. at 360nm, 0.5 max. at 340nm, 1 max. at 335nm
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Point de fusion -84.0°C
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 117.4°C
Point d’éclair 14°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H12O
Formule linéaire (CH3)2CHCH2COCH3
Indice de réfraction 1.3950 to 1.3970
Numéro MDL MFCD00008938
Quantité 1 L
Résidus après évaporation 0.001% max.
Merck Index 15,5253
Gravité spécifique 0.8
Synonyme 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
Informations sur la solubilité Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,methylene chloride and acetone
Clé InChI NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CC(=O)C
Nom IUPAC 4-méthylpentan-2-un
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
CID PubChem 7909
ChEBI CHEBI:82344
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité HPLC
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methyl-2-pentanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.