Learn More
4-méthyl-2-pentanone, 99,5 %, qualité spectrophotométrique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10703421 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10703421 500 mL Flacon en verre 500mL
10553704 1 L Flacon en verre 1L
10412611 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10703421 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 222175000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.40€
    56.40€ / 500mL
    Économisez 5.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-10-1
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Numéro MDL MFCD00008938
Clé InChI NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
CID PubChem 7909
ChEBI CHEBI:82344
Nom IUPAC 4-méthylpentan-2-un
SMILES CC(C)CC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-pentanone
Note relative au nom 99.5%
Absorbance 0.01 at 400nm, 0.02 at 380nm, 0.15 at 360nm, 0.5 at 340nm, 1 at 335nm
% min. CAS 99.4
% max. CAS 100.0
Point de fusion -84.0°C
Densité 0.8000g/mL
Point d’ébullition 117.4°C
Point d’éclair 14°C
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2COCH3
Indice de réfraction 1.3950 to 1.3970
Quantité 500 mL
Beilstein 01,691
Résidus après évaporation 0.001% max.
Merck Index 15,5253
Gravité spécifique 0.8
Informations sur la solubilité Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,methylene chloride and acetone
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 99.5%
Forme physique Liquide