Learn More
4-Méthyl-2-pentanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11404713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11404713 500 mL 500mL
11414713 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11404713 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11618.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 108-10-1 | C6H12O | 100.161 g/mol
4-methyl-2-pentanone is used as a solvent for nitrocellulose, gums, resins, varnishes, paints, lacquers, nitrocellulose, certain polymers and as a denaturing agent. It acts as a precursor for the preparation of N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-phenyl-p-phenylene diamine (6PPD), which finds application as an antiozonant in tires. Its aqueous solution serves as a developer for PMMA electron beam lithography resist.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-méthyl-2-pentanone est utilisé comme solvant pour la nitrocellulose, les gommes, les résines, les vernis, les peintures, les laques, la nitrocellulose, certains polymères et comme agent dénaturant. Il agit comme précurseur pour la préparation de la N-(1,3-diméthylbutyl)-N′-phényl-p-phénylène diamine (6 PPD), qui trouve l’application comme un antiozonant dans les pneus. Sa solution aqueuse sert de développeur pour résister à la lithographie par faisceau d’électrons PMMA.
Solubilité
Miscible avec l’éthanol, l’éther, l’acétone, le benzène et le chloroforme. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les bases fortes. Évitez les conditions comme les flammes et les étincelles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-10-1
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.161
Numéro MDL MFCD00008938
Clé InChI NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
CID PubChem 7909
ChEBI CHEBI:82344
Nom IUPAC 4-méthylpentan-2-un
SMILES CC(C)CC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-pentanone
Point de fusion -84°C
Densité 0.801
Point d’ébullition 117°C to 118°C
Point d’éclair 13°C (55°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.396
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1245
Beilstein 605399
Merck Index 14,5207
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ether,acetone,benzene and chloroform. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methyl-2-pentanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methyl-2-pentanone