Learn More
4-Méthyl-2-pentanone, ACS, 98,5+%
Code produit 11445000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 x 500 mL
Conditionnement:
1L
2000mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445000 4 x 500 mL 2000mL
11435000 500 mL 500mL
11397668 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11445000 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033346.AY
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 108-10-1 | C6H12O | 100,161 g/mol
La 4-méthyl-2-pentanone est utilisée comme solvant pour la nitrocellulose, les chewing-gums, les résines, les résines, les laques, la nitrocellulose, certains polymères et comme agent dénaturant. Il agit comme un prénom pour la préparation de la N-(1,3-diméthylbut)-N'-phényl-p-phénylène diamine (6PPD), qui trouve une application comme antiozonisant dans les fatigues. Sa solution aqueuse sert de développeur pour résister à la lithographie par faisceau d’électrons PMMA.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-10-1
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.161
Numéro MDL MFCD00008938
Clé InChI NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
CID PubChem 7909
ChEBI CHEBI:82344
Nom IUPAC 4-méthylpentan-2-un
SMILES CC(C)CC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-pentanone
Point de fusion -84°C
Couleur Incolore
Densité 0.801g/mL
Point d’ébullition 117°C to 118°C
Point d’éclair 13° (55°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.3960
Quantité 4 x 500 mL
Numéro UN UN1245
Beilstein 605399
Merck Index 14,5207
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité ACS
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement