Learn More
4-méthyl-2-pentanone, BAKER ANALYSED™ ACS, J.T. Baker™
Code produit 10484801 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10484801 2.5 L 2.50L
10087460 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10484801 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 8049.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.90€
    173.58€ / 2.5L
    Économisez 103.32€
    37% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Dépasse les spécifications ACS
Identifiants chimiques
CAS 108-10-1
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Numéro MDL MFCD00008938
Clé InChI NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Methyl Isobutyl Ketone , Isobutyl Methyl Ketone , Methyl iso-Butyl Ketone
Nom IUPAC 4-méthylpentan-2-un
SMILES CC(C)CC(C)=O
Spécification
Point de fusion -84 °C
Couleur Max. 15 (APHA)
Aspect Transparent
Densité 0,801 g/cm³ (20 °C)
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 16 °C
Conditionnement Flacon en verre
Résidus après évaporation Max. 0,002 %
Plage de pourcentage du dosage min. 99 %
Eau Max. 0,1 %
Point d’ébullition 117,4 °C (1013 hPa)