Learn More
4-Méthyl-2-pentanone, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99,5 %, Solstice
Code produit 15652960
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15652960 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15652960 Fournisseur Honeywell-Chromasolv Code fournisseur 2932611L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    86.35€ / 1L
    Économisez 18.65€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 13-04-2027
Ajouter au panier
CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥ 99,5%
  • Pour HPLC et synthèse organique
  • Solvants polyvalents de haute pureté
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-pentanone
Note relative au nom CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99,5%
CAS 108-10-1
Absorbance max. 0,01 à 400 nm, max. 0,02 à 380 nm, max. 0,15 à 360 nm, max. 0,50 à 340 nm, max. 1.0 à 335 nm
% max. CAS 100.0000%
Point de fusion -80 °C (littérature)
Densité 0,801 g/mL à 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 115 °C à 117 °C
Point d’éclair 14 °C
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H12O
Formule linéaire (CH3)2CHCH2COCH3
Numéro MDL MFCD00008938
Quantité 1 L
Numéro UN UN1245
Beilstein 605399
Synonyme 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
Clé InChI NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CC(=O)C
Nom IUPAC 4-méthylpentan-2-un
Poids moléculaire (g/mol) 100.161
CID PubChem 7909
ChEBI CHEBI:82344
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté >99.5%
Qualité HPLC
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methyl-2-pentanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.