Learn More
4-Méthyl-2-pentanone, qualité HPLC, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11374848
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 x 1 L
Conditionnement:
1L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11374848 4 x 1 L 4L
11364848 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11374848 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043170.M1
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Taux maximal d’impuretés : Résidus d’évaporation 5 ppm, H2O 0,1 %, couleur (APHA) 10
4-Methyl-2-pentanone is used as a mobile phase in High Performance Liquid Chromatography and Liquid Chromatography coupled with Mass Spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-10-1
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.161
Numéro MDL MFCD00008938
Clé InChI NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
CID PubChem 7909
ChEBI CHEBI:82344
Nom IUPAC 4-méthylpentan-2-un
SMILES CC(C)CC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Méthyl-2-pentanone
Note relative au nom Filtered through 0.2μ filters.
Point de fusion °C to 84°C
Couleur Incolore
Densité 0.801
Point d’ébullition 117°C to 118°C
Point d’éclair 13°C (55°F)
Température d’allumage 460°C (860°F)
Plage de pourcentage du dosage >99%
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.396
Quantité 4 x 1 L
Beilstein 605399
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ether,acetone,benzene and chloroform. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 100.16
Tension de vapeur 21 hPa (16mm Hg) at 20°C
Qualité HPLC
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4-Méthyl-2-pentanone
Forme physique Liquide