Learn More
4-Méthyl-2-pentanone, puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99 %, Solstice
Code produit 15663980
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15663980 6 x 1 L Flacon en verre 6 pièces
15653980 4 x 2.5 L Flacon en verre 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15663980 Fournisseur Honeywell-Riedel-de Haen Code fournisseur 334636X1L
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., pour analyse d’extraction, ≥ 99 %
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-10-1
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.161
Numéro MDL MFCD00008938
Clé InChI NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
CID PubChem 7909
ChEBI CHEBI:82344
Nom IUPAC 4-méthylpentan-2-un
SMILES CC(C)CC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-pentanone
Note relative au nom Pour l’analyse d’extraction
Point de fusion -80 °C
Couleur Incolore
Densité 0,801 g/mL à 25 °C
Point d’ébullition 117 °C
Point d’éclair 14 °C (57,2 °F)
Odeur Caractéristique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2COCH3
Quantité 6 x 1 L
Numéro UN UN1245
Beilstein 605399
Poids de la formule 100,16g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité ACS / réactif Ph. Eur. / puriss. p.a.