Learn More
4-Méthyl-2-pentanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methyl-2-pentanone (MIBK) |
| CAS | 108-10-1 |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Formule moléculaire | C6 H12 O |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 2-Pentanone, 4-methyl-, 4-Methyl-2-pentanone, 2-Methyl-4-pentanone, 2-Methylpropyl methyl ketone, 4-Methyl-2-oxopentane, Hexone, Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, MIK, Methyl 2-methylpropyl ketone, Methyl iso-butyl ketone, Methyl isobutyl ketone, NSC 5712, ZMD-D |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)CC(=O)C |
| Nom IUPAC | 4-méthylpentan-2-un |
| Poids moléculaire (g/mol) | 100.16 |
| Afficher plus |