Learn More
4-méthyl-2-penténal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10165510 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10165510 25 mL Flacon en verre 25mL
10005513 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10165510 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 298350250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5362-56-1 | C6H10O | 98.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5362-56-1
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.14
Numéro MDL MFCD00800501
Clé InChI RIWPMNBTULNXOH-ONEGZZNKSA-N
Synonyme 4-methyl-2-pentenal, unii-sxg1guk91a, e-4-methyl-2-pentenal, sxg1guk91a, fema no. 3510, 2-pentenal, 4-methyl, 4-methylpent-2-enal, 4-methyl-2-penten-1-al, 2-pentenal, 4-methyl-, 2e, 2e-4-methylpent-2-enal
CID PubChem 5916154
Nom IUPAC (E)-4-méthylpent-2-énal
SMILES CC(C)C=CC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-pentenal
Acidité 15mg KOH/g max.
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8440g/mL
Point d’ébullition 70.0°C (75.0 mmHg)
Point d’éclair 32°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(CH3)CH=CHCHO
Indice de réfraction 1.4360 to 1.4440
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 0.844
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,propylene glycol,essential,oils
Poids de la formule 98.14
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide