Learn More
4-méthyl-2-pentyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15440258
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15440258 1 g 1g
15450258 5 g 5g
15460258 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15440258 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H53442.03
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 21020-27-9 | C6H10 | 82.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 21020-27-9
Formule moléculaire C6H10
Poids moléculaire (g/mol) 82.15
Numéro MDL MFCD00041615
Clé InChI SLMFWJQZLPEDDU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-pentyne, 2-pentyne, 4-methyl, isopropylmethylacetylene, acmc-1co71
CID PubChem 140789
Nom IUPAC 4-methylpent-2-yne
SMILES CC#CC(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-pentyne
Densité 0.711
Point d’ébullition 71°C to 73°C
Point d’éclair −12°C (−10°F)
Formule linéaire (CH3)2CHC≡CCH3
Indice de réfraction 1.407
Quantité 1 g
Numéro UN UN3295
Poids de la formule 82.15
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Methyl-2-pentyne
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methyl-2-pentyne