Learn More
4-méthyl-2-pentyne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Methyl-2-pentyne |
| Densité | 0.711 |
| Point d’ébullition | 71°C to 73°C |
| Point d’éclair | −12°C (−10°F) |
| Formule linéaire | (CH3)2CHC≡CCH3 |
| Indice de réfraction | 1.407 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN3295 |
| Poids de la formule | 82.15 |
| Pourcentage de pureté | 97% |