Learn More
Alfa Aesar™ Acide 4-méthyl-2-phényl-1,2,3-triazole-5-carboxylique, 98 %
Code produit 11387965
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11387965 5 g 5g
11377965 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387965 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur L08051.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 22300-56-7
Formule moléculaire C10H9N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 203.201
Numéro MDL MFCD00051653
Clé InChI GQYQHAGPALBYDO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid, 2h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl, acmc-20ame3, maybridge1_002457, 4-carboxy-5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole, 2-phenyl-5-methyl-4-carboxy-2h-1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole-4-carboxylicacid,5-methyl-2-phenyl
CID PubChem 519936
Nom IUPAC Acide 5-méthyl-2-phényltriazole-4-carboxylique
SMILES CC1=NN(N=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid
Point de fusion 200°C to 205°C
Quantité 5 g
Beilstein 177649
Poids de la formule 203.2
Pourcentage de pureté 98%