Learn More
4-méthyle-2-phényle-1,3-oxazole-5-carbalaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10021124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10021124 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10763995 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10021124 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC18104CB
 Article restreint
Expédition estimée: 27-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 953408-85-0
Formule moléculaire C11H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 187.198
Numéro MDL MFCD11109318
Clé InChI NIYJTYPVRBYCEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-formyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, 4-methyl-2-phenyloxazole-5-carbaldehyde, 4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-5-carboxaldehyde
CID PubChem 26343583
Nom IUPAC 4-méthyl-2-phényl-1,3-oxazole-5-carbaldéhyde
SMILES CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-5-carbaldehyde
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 187.2
Pourcentage de pureté 95%