Learn More
Acide 4-Méthyle-2-phényle-1,3-oxazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-5-carboxylic acid |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 203.2 |
| Pourcentage de pureté | 97% |