Learn More
Acide 4-Méthyle-2-phényle-1,3-oxazole-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10526104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10526104 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10204964 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10526104 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC18101CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 91137-55-2
Formule moléculaire C11H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 203.197
Numéro MDL MFCD01566859
Clé InChI HRFYZRHGBICKAG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-phenyloxazole-5-carboxylic acid, 5-oxazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, 5-oxazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl
CID PubChem 4176428
Nom IUPAC acide 4-méthyl-2-phényl-1,3-oxazole-5-carboxylique
SMILES CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 203.2
Pourcentage de pureté 97%