Learn More
(4-méthyl-2-phényl-1,3-thiazol-5-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10710354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10710354 1 g Flacon en verre ambré 1g
10036242 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10710354 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC29209DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 61291-91-6
Formule moléculaire C11H11NOS
Poids moléculaire (g/mol) 205.275
Numéro MDL MFCD01928782
Clé InChI JSIPFWSPCWZJIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenylthiazol-5-yl methanol, 4-methyl-2-phenyl-thiazol-5-yl-methanol, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methan-1-ol, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolemethanol, 5-hydroxymethyl-4-methyl-2-phenylthiazole
CID PubChem 736541
Nom IUPAC (4-méthyl-2-phényl-1,3-thiazol-5-yl)méthanol
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 205.28
Pourcentage de pureté 97%