Learn More
Acide 4-méthyl-2-phényl-1,3-thiazole-5-carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10745673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10745673 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10596993 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10745673 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB03749CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 33763-20-1
Formule moléculaire C11H8NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 218.25
Numéro MDL MFCD00141955
Clé InChI CRSMRBYEBHOYRM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008941, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxylic acid
CID PubChem 720957
Nom IUPAC 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 219.26
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique