Learn More
4-Méthyle-2-phényl-1,3-thiazole-5-sulfonyl chlorure, technique, Thermo Scientific™
Code produit 10641275
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10641275 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10041222 1 g Flacon en verre ambré 1g
10337734 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10641275 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC29203CB
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 690632-88-3
Formule moléculaire C10H8ClNO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 273.749
Clé InChI NGDQQLAVJWUYSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-phenylthiazole-5-sulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-sulfonyl chloride, 5-thiazolesulfonyl chloride, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-sulfonylchloride
CID PubChem 2795490
Nom IUPAC Chlorure de 4-méthyl-2-phényl-1,3-thiazole-5-sulfonyle
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-sulfonyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 273.76
Pourcentage de pureté 95%