Learn More
4-méthyl-2-phényl-5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11316835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11316835 5 g Flacon en verre ambré 5g
10005722 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10695433 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11316835 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC29239DE
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 690632-24-7
Formule moléculaire C16H20BNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 301.21
Numéro MDL MFCD05865106
Clé InChI QJROOQWDMKQWEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl thiazole, 4-methyl-2-phenyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1,3-thiazole
CID PubChem 2795497
Nom IUPAC 4-methyl-2-phenyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-phenyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 301.22
Pourcentage de pureté 97%